Key Documents
SAB2108509
Sigma-Aldrich
Anti-NR1I3
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- AA209988, Anti- Care2, Anti- ESTM32, Anti- MB67, Anti-CAR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
39 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_009803
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR1I3(12355)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of mouse NR1I3
Ações bioquímicas/fisiológicas
NR1I3 mediates the induction of transcription of cytochrome P450 (CYP) genes by phenobarbital (PB) and PB-type inducers. NR1I3 activation induces hepatic expression of detoxification enzymes and transporters and increases liver size. NR1I3 can also regulate both liver homeostasis and tumorigenesis in response to xenobiotic stresses.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QQSRLQSRFLYAKLMGLLADLRSINNAYSYELQRLEELSAMTPLLGEICS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3