Key Documents
SAB2106478
Sigma-Aldrich
Anti-NEUROG2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEUROG2(63973)
Imunogênio
The immunogen for anti-NEUROG2 antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human NEUROG2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurog2 is a rranscriptional regulator. It is involved in neuronal differentiation. It activates transcription by binding to the E box (5′-CANNTG-3′).
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NSPASSSNSTSPYSCTLSPASPGSDVDYWQPPPPEKHRYAPHLPLARDCI
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3