Documentos Principais
SAB2105440
Sigma-Aldrich
Anti-RG9MTD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ20432
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
47 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RG9MTD1(54931)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RG9MTD1
Ações bioquímicas/fisiológicas
RG9MTD1 functions in mitochondrial tRNA maturation. Part of mitochondrial ribonuclease P, an enzyme composed of MRPP1/RG9MTD1, MRPP2/HSD17B10 and MRPP3/KIAA0391, which cleaves tRNA molecules in their 5′-ends.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MKRKELQNTVSQLLESEGWNRRNVDPFHIYFCNLKIDGALHRELVKRYQE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrea J Deutschmann et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3618-3628 (2014-02-20)
17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (HSD10) is multifunctional protein coded by the X-chromosomal HSD17B10 gene. Mutations in this gene cause HSD10 disease characterized by progressive neurological abnormalities and cardiomyopathy. Disease progression and severity of symptoms is unrelated to the protein's dehydrogenase