Documentos Principais
SAB2105297
Sigma-Aldrich
Anti-ELF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ESE-2, Anti-ESE-5., Anti-ese-5
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
rat, human, mouse, pig
citations:
técnica(s):
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELF5(2001)
mouse ... Elf5(13711)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of mouse Elf5
Ações bioquímicas/fisiológicas
Elf5 is a transcriptionally activator that may play a role in regulating the later stages of keratinocytes terminal differentiation. Elf5 binds to DNA sequences containing the consensus nucleotide core sequence GGA[AT]. Elf5 transcriptionally activates the TK promoter.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: AGICGEYLYFILQNIRSQGYSFFNDAEETKTGIKDYADSSCLKTSGIKSQ
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)