Documentos Principais
SAB2104520
Sigma-Aldrich
Anti-FIZ1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ14768, Anti-ZNF798
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, bovine, pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FIZ1(84922)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FIZ1
Ações bioquímicas/fisiológicas
FIZ1 is zinc finger protein, which interacts with a receptor tyrosine kinase involved in the regulation of hematopoietic and lymphoid cells. FIZ1 also interacts with a transcription factor that regulates the expression of rod-specific genes in retina.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LAAHWAAHTDVKPFKCPRCERDFNAPALLERHKLTHDLQGPGAPPAQAWA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)