SAB2102177
Anti-SLC22A6 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HOAT1, Anti-MGC45260, Anti-OAT1, Anti-PAHT, Anti-Solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
62 kDa
reatividade de espécies
mouse, guinea pig, human, horse, rat, bovine, rabbit, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC22A6(9356)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
SLC22A6 regulates the body disposition of a variety of clinically important drugs, such as, anti-HIV therapeutics, antitumor drugs, antibiotics, antihypertensives and anti-inflammatories. Ubiquitination sites of SLC22A6 is involved in the protein kinase C (PKC)-mediated endocytosis of the transporter. It plays an important role in substrate recognition.
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)