Documentos Principais
SAB2101515
Sigma-Aldrich
Anti-MST1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-D3F15S2, Anti-DNF15S2, Anti-HGFL, Anti-MSP, Anti-Macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IHC
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MST1(4485)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MST1
Ações bioquímicas/fisiológicas
MST1 belongs to the peptidase S1 family, plasminogen subfamily. It contains 4 kringle domains, 1 PAN domain and 1 peptidase S1 domain. MST1 probably has no proteolytic activity, since crucial characteristic of serine proteases catalytic sites are not conserved.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SCHMPLTGYEVWLGTLFQNPQHGEPSLQRVPVAKMVCGPSGSQLVLLKLE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)