SAB2101093
Anti-HSP90AA1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ31884, Anti-HSP86, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-Heat shock protein 90kDa α (cytosolic), class A member 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
98 kDa
reatividade de espécies
mouse, rabbit, human, guinea pig, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3