SAB2101047
Anti-HMG20A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ10739, Anti-HMGX1, Anti-High-mobility group 20A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HMG20A(10363)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
HMG20A is essential for SNAI1 (snail family transcriptional repressor 1)-mediated epithelial to mesenchymal transition.
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3