SAB1413160
Monoclonal Anti-NFE2L2 (phospho S40) antibody produced in rabbit
clone IFH-14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IFH-14, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1000-1:2000
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer40)
Informações sobre genes
human ... NFE2L2(4780)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)