Documentos Principais
SAB1412859
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA3G antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-FLJ00014, Anti-MGC119473, Anti-sem2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 86.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEMA3G(56920)
Imunogênio
SEMA3G (NP_064548.1, 1 a.a. ~ 782 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPSAWAICWLLGGLLLHGGSSGPSPGPSVPRLRLSYRDLLSANRSAIFLGPQGSLNLQAMYLDEYRDRLFLGGLDALYSLRLDQAWPDPREVLWPPQPGQREECVRKGRDPLTECANFVRVLQPHNRTHLLACGTGAFQPTCALITVGHRGEHVLHLEPGSVESGRGRCPHEPSRPFASTFIDGELYTGLTADFLGREAMIFRSGGPRPALRSDSDQSLLHDPRFVMAARIPENSDQDNDKVYFFFSETVPSPDGGSNHVTVSRVGRVCVNDAGGQRVLVNKWSTFLKARLVCSVPGPGGAETHFDQLEDVFLLWPKAGKSLEVYALFSTVSAVFQGFAVCVYHMADIWEVFNGPFAHRDGPQHQWGPYGGKVPFPRPGVCPSKMTAQPGRPFGSTKDYPDEVLQFARAHPLMFWPVRPRHGRPVLVKTHLAQQLHQIVVDRVEAEDGTYDVIFLGTDSGSVLKVIALQAGGSAEPEEVVLEELQVFKVPTPITEMEISVKRQMLYVGSRLGVAQLRLHQCETYGTACAECCLARDPYCAWDGASCTHYRPSLGKRRFRRQDIRHGNPALQCLGQSQEEEAVGLVAATMVYGTEHNSTFLECLPKSPQAAVRWLLQRPGDEGPDQVKTDERVLHTERGLLFRRLSRFDAGTYTCTTLEHGFSQTVVRLALVVIVASQLDNLFPPEPKPEEPPARGGLASTPPKAWYKDILQLIGFANLPRVDEYCERVWCRGTTECSGCFRSRSRGKQARGKSWAGLELGKKMKSRVHAEHNRTPREVEAT
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)