SAB1412606
ANTI-GDF3 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GDF3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.52 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GDF3(9573)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
cslh asllvvtlnp dqchpsrkrr aaipvpklsc knlchrhqlf infrdlgwhk wiiapkgfma nychgecpfs ltislnssny afmqalmhav dpeip
forma física
Não está encontrando o produto certo?