SAB1412297
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HEYL, HRT3, MGC12623, bHLHb33
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33.33 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HEYL(26508)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKRPKEPSGSDGESDGPIDVGQEGQLSQMARPLSTPSSSQMQARKKRRGIIEKRRRDRINSSLSELRRLV
forma física
Não está encontrando o produto certo?