Documentos Principais
SAB1410961
Sigma-Aldrich
Anti-PGF antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
D12S1900, PGFL, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 19.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGF(5228)
Imunogênio
PGF (NP_002623.2, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETANVTMQLLKIRSGDRPSYVELTFSQHVRCECRPLREKMKPERRRPKGRGKRRREKQRPTDCHLCGDAVPRR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Yichao Fan et al.
Experimental eye research, 127, 104-116 (2014-06-10)
The breakdown of the inner endothelial blood-retinal barrier (BRB) and subsequent retinal vascular leakage are the main causes of vision loss due to diabetic retinopathy (DR). Exendin-4 (E4) is a long-acting agonist of the glucagon-like peptide 1 hormone receptor (GLP-1R)