Documentos Principais
SAB1410821
Sigma-Aldrich
Anti-NBL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
D1S1733E, DAN, DAND1, MGC8972, NB, NO3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 19.3 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NBL1(4681)
Descrição geral
This gene product is the founding member of the evolutionarily conserved CAN (Cerberus and DAN) family of proteins, which contain a domain resembling the CTCK (C-terminal cystine knot-like) motif found in a number of signaling molecules. These proteins are secreted, and act as BMP (bone morphogenetic protein) antagonists by binding to BMPs and preventing them from interacting with their receptors. They may thus play an important role during growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NBL1 (NP_005371.1, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLRVLVGAVLPAMLLAAPPPINKLALFPDKSAWCEAKNITQIVGHSGCEAKSIQNRACLGQCFSYSVPNTFPQSTESLVHCDSCMPAQSMWEIVTLECPGHEEVPRVDKLVEKILHCSCQACGKEPSHEGLSVYVQGEDGPGSQPGTHPHPHPHPHPGGQTPEPEDPPGAPHTEEEGAED
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3