Documentos Principais
SAB1410656
Sigma-Aldrich
Anti-HPGD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
15-PGDH, PGDH, PGDH1, SDR36C1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 29 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HPGD(3248)
Descrição geral
This gene encodes a member of the short-chain nonmetalloenzyme alcohol dehydrogenase protein family. The encoded enzyme is responsible for the metabolism of prostaglandins, which function in a variety of physiologic and cellular processes such as inflammation. Mutations in this gene result in primary autosomal recessive hypertrophic osteoarthropathy and cranioosteoarthropathy. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HPGD (NP_000851.2, 1 a.a. ~ 266 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHVNGKVALVTGAAQGIGRAFAEALLLKGAKVALVDWNLEAGVQCKAALDEQFEPQKTLFIQCDVADQQQLRDTFRKVVDHFGRLDILVNNAGVNNEKNWEKTLQINLVSVISGTYLGLDYMSKQNGGEGGIIINMSSLAGLMPVAQQPVYCASKHGIVGFTRSAALAANLMNSGVRLNAICPGFVNTAILESIEKEENMGQYIEYKDHIKDMIKYYGILDPPLIANGLITLIEDDALNGAIMKITTSKGIHFQDYDTTPFQAKTQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)