Documentos Principais
SAB1410523
Sigma-Aldrich
Anti-GGT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD224, D22S672, D22S732, GGT, GTG, MGC96892, MGC96904, MGC96963
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 61.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GGT1(2678)
Descrição geral
The enzyme encoded by this gene catalyzes the transfer of the glutamyl moiety of glutathione to a variety of amino acids and dipeptide acceptors. The enzyme is composed of a heavy chain and a light chain, which are derived from a single precursor protein, and is present in tissues involved in absorption and secretion. This enzyme is a member of the gamma-glutamyltransferase protein family, of which many members have not yet been fully characterized and some of which may represent pseudogenes. This gene is classified as type I gamma-glutamyltransferase. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GGT1 (NP_005256.2, 1 a.a. ~ 569 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKKKLVVLGLLAVVLVLVIVGLCLWLPSASKEPDNHVYTRAAVAADAKQCSKIGRDALRDGGSAVDAAIAALLCVGLMNAHSMGIGGGLFLTIYNSTTRKAEVINAREVAPRLAFATMFNSSEQSQKGGLSVAVPGEIRGYELAHQRHGRLPWARLFQPSIQLARQGFPVGKGLAAALENKRTVIEQQPVLCEVFCRDRKVLREGERLTLPQLADTYETLAIEGAQAFYNGSLTAQIVKDIQAAGGIVTAEDLNNYRAELIEHPLNISLGDVVLYMPSAPLSGPVLALILNILKGYNFSRESVESPEQKGLTYHRIVEAFRFAYAKRTLLGDPKFVDVTEVVRNMTSEFFAAQLRAQISDDTTHPISYYKPEFYTPDDGGTAHLSVVAEDGSAVSATSTINLYFGSKVRSPVSGILFNNEMDDFSSPSITNEFGVPPSPANFIQPGKQPLSSMCPTIMVGQDGQVRMVVGAAGGTQITTATALAIIYNLWFGYDVKRAVEEPRLHNQLLPNVTTVERNIDQAVTAALETRHHHTQIASTFIAVVQAIVRTAGGWAAASDSRKGGEPAGY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)