Documentos Principais
SAB1410431
Sigma-Aldrich
Anti-NNT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC126502, MGC126503
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 22.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NNT(23530)
Descrição geral
This gene encodes an integral protein of the inner mitochondrial membrane. The enzyme couples hydride transfer between NAD(H) and NADP(+) to proton translocation across the inner mitochondrial membrane. Under most physiological conditions, the enzyme uses energy from the mitochondrial proton gradient to produce high concentrations of NADPH. The resulting NADPH is used for biosynthesis and in free radical detoxification. Two alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NNT (AAH32370.1, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRSLANVILGGYGTTSTAGGKPMEISGTHTEINLDNAIDMIREANSIIITPGYGLCAAKAQYPIADLVKMLTEQGKKVRFGIHPVAGRMPGQLNVLLAEAGVPYDIVLEMDEINHDFPDTDLVLVIGANDTVNSAAQEDPNSIIAGMPVLEVWKSKQVIVMKRSLGVGYAAVDNPIFYKPNTAMLLGDAKKTCDALQAKVRESYQK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3