Key Documents
SAB1410303
Sigma-Aldrich
Anti-DNASE2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DNASE2A, DNL, DNL2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 39.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNASE2(1777)
Descrição geral
This gene encodes a member of the DNase family. The protein, located in the lysosome, hydrolyzes DNA under acidic conditions and mediates the breakdown of DNA during erythropoiesis and apoptosis. Two codominant alleles have been characterized, DNASE2*L (low activity) and DNASE2*H (high activity), that differ at one nucleotide in the promoter region. The DNASE2*H allele is represented in this record. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DNASE2 (NP_001366.1, 1 a.a. ~ 360 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIPLLLAALLCVPAGALTCYGDSGQPVDWFVVYKLPALRGSGEAAQRGLQYKYLDESSGGWRDGRALINSPEGAVGRSLQPLYRSNTSQLAFLLYNDQPPQPSKAQDSSMRGHTKGVLLLDHDGGFWLVHSVPNFPPPASSAAYSWPHSACTYGQTLLCVSFPFAQFSKMGKQLTYTYPWVYNYQLEGIFAQEFPDLENVVKGHHVSQEPWNSSITLTSQAGAVFQSFAKFSKFGDDLYSGWLAAALGTNLQVQFWHKTVGILPSNCSDIWQVLNVNQIAFPGPAGPSFNSTEDHSKWCVSPKGPWTCVGDMNRNQGEEQRGGGTLCAQLPALWKAFQPLVKNYQPCNGMARKPSRAYKI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3