Documentos Principais
SAB1410274
Sigma-Aldrich
Anti-AMOTL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
JEAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 106.6 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AMOTL1(154810)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein that is a component of tight junctions or TJs. TJs form an apical junctional structure and act to control paracellular permeability and maintain cell polarity. This protein is related to angiomotin, an angiostatin binding protein that regulates endothelial cell migration and capillary formation. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AMOTL1 (NP_570899.1, 1 a.a. ~ 956 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWRAKLRRGTCEPAVKGSPSACYSPSSPVQVLEDSTYFSPDFQLYSGRHETSALTVEATSSIREKVVEDPLCNFHSPNFLRISEVEMRGSEDAAAGTVLQRLIQEQLRYGTPTENMNLLAIQHQATGSAGPAHPTNNFSSTENLTQEDPQMVYQSARQEPQGQEHQVDNTVMEKQVRSTQPQQNNEELPTYEEAKAQSQFFRGQQQQQQQQGAVGHGYYMAGGTSQKSRTEGRPTVNRANSGQAHKDEALKELKQGHVRSLSERIMQLSLERNGAKQHLPGSGNGKGFKVGGGPSPAQPAGKVLDPRGPPPEYPFKTKQMMSPVSKTQEHGLFYGDQHPGMLHEMVKPYPAPQPVRTDVAVLRYQPPPEYGVTSRPCQLPFPSTMQQHSPMSSQTSSASGPLHSVSLPLPLPMALGAPQPPPAASPSQQLGPDAFAIVERAQQMVEILTEENRVLHQELQGYYDNADKLHKFEKELQRISEAYESLVKSTTKRESLDKAMRNKLEGEIRRLHDFNRDLRDRLETANRQLSSREYEGHEDKAAEGHYASQNKEFLKEKEKLEMELAAVRTASEDHRRHIEILDQALSNAQARVIKLEEELREKQAYVEKVEKLQQALTQLQSACEKREQMERRLRTWLERELDALRTQQKHGNGQPANMPEYNAPALLELVREKEERILALEADMTKWEQKYLEESTIRHFAMNAAATAAAERDTTIINHSRNGSYGESSLEAHIWQEEEEVVQANRRCQDMEYTIKNLHAKIIEKDAMIKVLQQRSRKDAGKTDSSSLRPARSVPSIAAATGTHSRQTSLTSSQLAEEKKEEKTWKGSIGLLLGKEHHEHASAPLLPPPPTSALSSIASTTAASSAHAKTGSKDSSTQTDKSAELFWPSMASLPSRGRLSTTPAHSPVLKHPAAKGTAEKLENSPGHGKSPDHRGRVSSLLHKPEFPDGEMMEVLI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3