Documentos Principais
SAB1410132
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R13L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IASPP, NKIP1, RAI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 89.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1 (MIM 606455) and ASPP2 (MIM 602143) are activators of p53.[supplied by OMIM
Imunogênio
PPP1R13L (AAH64913.1, 1 a.a. ~ 828 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSEAFQSARDFLDMNFQSLAMKHMDLKQMELDTAAAKVDELTKQLESLWSDSPAPPGPQAGPPSRPPRYSSSSIPEPFGSRGSPRKAATDGADTPFGRSESAPTLHPYSPLSPKGRPSSPRTPLYLQPDAYGSLDRATSPRPRAFDGAGSSLGRAPSPRPGPGPLRQQGPPTPFDFLGRAGSPRGSPLAEGPQAFFSERGPSPRPPATAYDAPASAFGSSLLGSGGSAFAPPLRAQDDLTLRRRPPKAWNESDLDVAYEKKPSQTASYERLDVFARPASPSLQLLPWRESSLDGLGGTGKDNLTSATLPRNYKVSPLASDRRSDAGSYRRSLGSAGPSGTLPRSWQPVSRIPMPPSSPQPRGAPRQRPIPLSMIFKLQNAFWEHGASRAMLPGSPLFTRAPPPKLQPQPQPQPQPQSQPQPQLPPQPQTQPQTPTPAPQHPQQTWPPVNEGPPKPPTELEPEPEIEGLLTPVLEAGDVDEGPVARPLSPTRLQPALPPEAQSVPELEEVARVLAEIPRPLKRRGSMEQAPAVALPPTHKKQYQQIISRLFHRHGGPGPGGPEPELSPITEGSEARAGPPAPAPPAPIPPPAPSQSSPPEQPQSMEMRSVLRKAGSPRKARRARLNPLVLLLDAALTGELEVVQQAVKEMNDPSQPNEEGITALHNAICGANYSIVDFLITAGANVNSPDSHGWTPLHCAASCNDTVICMALVQHGAAIFATTLSDGATAFEKCDPYREGYADCATYLADVEQSMGLMNSGAVYALWDYSAEFGDELSFREGESVTVLRRDGPEETDWWWAALHGQEGYVPRNYFGLFPRVKPQRSKV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)