Key Documents
SAB1410090
Sigma-Aldrich
Anti-CDC42EP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BORG1, CEP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 22.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
CDC42, a small Rho GTPase, regulates the formation of F-actin-containing structures through its interaction with the downstream effector proteins. The protein encoded by this gene is a member of the Borg family of CDC42 effector proteins. Borg family proteins contain a CRIB (Cdc42/Rac interactive-binding) domain. They bind to, and negatively regulate the function of, CDC42. Coexpression of this protein with dominant negative mutant CDC42 protein in fibroblast was found to induce pseudopodia formation, which suggested a role of this protein in actin filament assembly and cell shape control. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CDC42EP2 (NP_006770.1, 1 a.a. ~ 210 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTKVPIYLKRGSRKGKKEKLRDLLSSDMISPPLGDFRHTIHIGSGGGSDMFGDISFLQGKFHLLPGTMVEGPEEDGTFDLPFQFTRTATVCGRELPDGPSPLLKNAISLPVIGGPQALTLPTAQAPPKPPRLHLETPQPSPQEGGSVDIWRIPETGSPNSGLTPESGAEEPFLSNASSLLSLHVDLGPSILDDVLQIMDQDLDSMQIPT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3