Documentos Principais
SAB1409838
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1A2, ascites fluid, solution
Sinônimo(s):
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A2, monoclonal
Formulário
solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOA4(8031)
Descrição geral
This gene encodes an androgen receptor coactivator. The encoded protein interacts with the androgen receptor in a ligand-dependent manner to enhance its transcriptional activity. Chromosomal translocations between this gene and the ret tyrosine kinase gene, also located on chromosome 10, have been associated with papillary thyroid carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes are present on chromosomes 4, 5, 10, and 14. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NCOA4 (NP_005428, 505 a.a. ~ 614 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)