Documentos Principais
SAB1409531
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GKN1 antibody produced in mouse
clone 1G17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AMP18, BRICD1, CA11, FOV, MGC70354, foveolin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43.89 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GKN1(56287)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is found to be down-regulated in human gastric cancer tissue as compared to normal gastric mucosa. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GKN1 (AAH59778, 21 a.a. ~ 185 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NYNINVNDDNNNAGSGQQSVSVNNEHNVANVDNNNGWDSWNSIWDYGNGFAATRLFQKKTCIVHKMNKEVMPSIQSLDALVKEKKLQGKGPGGPPPKGLMYSVNPNKVDDLSKFGKNIANMCRGIPTYMAEEMQEASLFFYSGTCYTTSVLWIVDISFCGDTVEN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Filomena Altieri et al.
Biochimie, 106, 91-100 (2014-08-21)
Gastrokine 1 (GKN1) is a stomach-specific protein expressed in normal gastric tissue but absent in gastric cancer. GKN1 plays a major role in maintaining gastric mucosa integrity and is characterized by the presence of a BRICHOS domain consisting of about