Documentos Principais
SAB1409523
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPK13 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid, solution
Sinônimo(s):
MGC99536, PRKM13, SAPK4, p38delta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D8, monoclonal
Formulário
solution
peso molecular
antigen 38.28 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK13(5603)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and cellular stress. MAP kinase kinases 3, and 6 can phosphorylate and activate this kinase. Transcription factor ATF2, and microtubule dynamics regulator stathmin have been shown to be the substrates of this kinase. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MAPK13 (AAH00433, 251 a.a. ~ 365 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NDKAAKSYIQSLPQTPRKDFTQLFPRASPQAADLLEKMLELDVDRRLTAAQALTHPFFEPFRDPEEETEAQQPFDDSLEHEKLTVDEWKQHIYKEIVNFSPIARKDSRRRSGMKL
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)