Documentos Principais
SAB1409515
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BIN3 antibody produced in mouse
clone 3G3, ascites fluid, solution
Sinônimo(s):
MGC14978
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
forma
solution
peso molecular
antigen 47.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BIN3(55909)
Descrição geral
The product of this gene is a member of the BAR domain protein family. The encoded protein is comprised solely of a BAR domain which is predicted to form coiled-coil structures and proposed to mediate dimerization, sense and induce membrane curvature, and bind small GTPases. BAR domain proteins have been implicated in endocytosis, intracellular transport, and a diverse set of other processes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BIN3 (AAH01223, 1 a.a. ~ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKSAVKISLDLLSNPLCEQDQDLLNMVTALDTAMKRMDAFNQEKVNQIQKTVIEPLKKFGSVFPSLNMAVKRREQALQDYRRLQAKVEKYEEKEKTGPVLAKLHQAREELRPVREDFEAKNRQLLEEMPRFYGSRLDYFQPSFESLIRAQVVYYSEMHKIFGDLSHQLDQPGHSDEQRERENEAKLSELRALSIVADD
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3