Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1409510
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAND1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.74 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAND1(55832)
Imunogênio
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Young Jun Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(2), 189-194 (2014-04-29)
RNA polymerase II carboxyl-terminal domain (RNAPII CTD) phosphatases are a newly emerging family of phosphatases. Recently a CTD-specific phosphatase, small CTD phosphatase 1 (SCP1), has shown to act as an evolutionarily conserved transcriptional corepressor for inhibiting neuronal gene transcription in