Documentos Principais
SAB1409320
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MOCS2 antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MCBPE, MOCO1, MOCS2A, MOCS2B, MPTS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
4H3, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MOCS2(4338)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Eukaryotic molybdoenzymes use a unique molybdenum cofactor (MoCo) consisting of a pterin, termed molybdopterin, and the catalytically active metal molybdenum. MoCo is synthesized from precursor Z by the heterodimeric enzyme molybdopterin synthase. The large and small subunits of molybdopterin synthase are both encoded from this gene by overlapping open reading frames. The proteins were initially thought to be encoded from a bicistronic transcript. They are now thought to be encoded from monocistronic transcripts. Alternatively spliced transcripts have been found for this locus that encode the large and small subunits. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MOCS2 (NP_789776.1, 1 a.a. ~ 88 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVPLCQVEVLYFAKSAEITGVRSETISVPQEIKALQLWKEIETRHPGLADVRNQIIFAVRQEYVELGDQLLVLQPGDEIAVIPPISGG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)