Documentos Principais
SAB1409288
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse
clone 3C4, ascites fluid, solution
Sinônimo(s):
SCDO3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C4, monoclonal
forma
solution
peso molecular
antigen 53.24 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LFNG(3955)
Descrição geral
This gene encodes a member of the glycosyltransferase superfamily. The encoded protein is a single-pass type II Golgi membrane protein that functions as a fucose-specific glycosyltransferase, adding an N-acetylglucosamine to the fucose residue of a group of signaling receptors involved in regulating cell fate decisions during development. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spondylocostal dysostosis 3. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described, however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LFNG (AAH14851, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFATGGAGFCISRGLALKMSPWASGGHFMNTAERIRLPDDCTIGYIVEALLGVPLIRSGLFHSHLENLQQVPTSELHEQVTLSYGMFENKRNAVHVKGPFSVEADPSRFRSIHCHLYPDTPWCPRTAIF
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3