Documentos Principais
SAB1409113
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ALRP, C-193, CARP, CVARP, MCARP, bA320F15.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANKRD1(27063)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is localized to the nucleus of endothelial cells and is induced by IL-1 and TNF-alpha stimulation. Studies in rat cardiomyocytes suggest that this gene functions as a transcription factor. Interactions between this protein and the sarcomeric proteins myopalladin and titin suggest that it may also be involved in the myofibrillar stretch-sensor system. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ANKRD1 (AAH18667, 1 a.a. ~ 319 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMVLKVEELVTGKKNGNGEAGEFLPEDFRDGEYEAAVTLEKQEDLKTLLAHPVTLGEQQWKSEKQREAELKKKKLEQRSKLENLEDLEIIIQLKKRKKYRKAKVPVVKEPEPEIITEPVDVPTFLKAALENKLPVVEKFLSDKNNPDVCDEYKRTALHRACLEGHLAIVEKLMEAGAQIEFRDMLESTAIHWASRGGNLDVLKLLLNKGAKISARDKLLSTALHVAVRTGHYECAEHLIACEADLNAKDREGDTPLHDAVRLNRYKMIRLLIMYGADLNIKNCAGKTPMDLVLHWQNGTKAIFDSLRENSYKTSRIATF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)