Key Documents
SAB1408991
Sigma-Aldrich
Anti-FABP7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
B-FABP, BLBP, DKFZp547J2313, FABPB, MRG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 14.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FABP7(2173)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a brain fatty acid binding protein. Fatty acid binding proteins (FABPs) are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABPs are thought to play roles in fatty acid uptake, transport, and metabolism. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FABP7 (NP_001437.1, 1 a.a. ~ 132 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVEAFCATWKLTNSQNFDEYMKALGVGFATRQVGNVTKPTVIISQEGDKVVIRTLSTFKNTEISFQLGEEFDETTADDRNCKSVVSLDGDKLVHIQKWDGKETNFVREIKDGKMVMTLTFGDVVAVRHYEKA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
June-Hee Park et al.
PloS one, 9(5), e94755-e94755 (2014-05-14)
Dividing cells can be detected in the live brain by positron emission tomography or optical imaging. Here we apply proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) and a widely used spectral fitting algorithm to characterize the effect of increased neurogenesis after electroconvulsive