Documentos Principais
SAB1408885
Sigma-Aldrich
Anti-RAET1E antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
LETAL, MGC125308, MGC125309, RAET1E2, ULBP4, bA350J20.7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 30.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAET1E(135250)
Descrição geral
Members of the RAET1 family, such as RAET1E, are major histocompatibility complex (MHC) class I-related genes located within a 180-kb cluster on chromosome 6q24.2-q25.3. RAET1 proteins contain MHC class I-like alpha-1 and alpha-2 domains. RAET1E and RAET1G (MIM 609244) differ from the other RAET1 proteins (e.g., RAET1I, or ULBP1; MIM 605697) in that they have type I membrane-spanning sequences at their C termini rather than glycosylphosphatidylinositol anchor sequences. (Radosavljevic et al., 2002 [PubMed 11827464]).[supplied by OMIM
Imunogênio
RAET1E (AAI03695.1, 1 a.a. ~ 263 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRRISLTSSPVRLLLFLLLLLIALEIMVGGHSLCFNFTIKSLSRPGQPWCEAQVFLNKNLFLQYNSDNNMVKPLGLLGKKVNATSTWGELTQTLGEVGRDLRMLLCDIKPQIKTSDPSTLQVEMFCQHEAERCTGASWQFTINGEKSLLFDAMNMTWTVINHEASKIKETWKKDRGLEKYFRKLSKGDCDHWLREFLGHWEAMPEPTVSPVNASDIHWSSSSLPDRWIILGAFILLLLMGIVLICVWWQNGEWQAGLWPLRTS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3