Documentos Principais
SAB1408651
Sigma-Aldrich
Anti-GRAP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GADS, GRAP-2, GRB2L, GRBLG, GRID, GRPL, GrbX, Grf40, Mona
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRAP2(9402)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the GRB2/Sem5/Drk family. This member is an adaptor-like protein involved in leukocyte-specific protein-tyrosine kinase signaling. Like its related family member, GRB2-related adaptor protein (GRAP), this protein contains an SH2 domain flanked by two SH3 domains. This protein interacts with other proteins, such as GRB2-associated binding protein 1 (GAB1) and the SLP-76 leukocyte protein (LCP2), through its SH3 domains. Transcript variants utilizing alternative polyA sites exist. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GRAP2 (NP_004801.1, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAVAKFDFTASGEDELSFHTGDVLKILSNQEEWFKAELGSQEGYVPKNFIDIQFPKWFHEGLSRHQAENLLMGKEVGFFIIRASQSSPGDFSISVRHEDDVQHFKVMRDNKGNYFLWTEKFPSLNKLVDYYRTNSISRQKQIFLRDRTREDQGHRGNSLDRRSQGGPHLSGAVGEEIRPSMNRKLSDHPPTLPLQQHQHQPQPPQYAPAPQQLQQPPQQRYLQHHHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFEALEDDELGFHSGEVVEVLDSSNPSWWTGRLHNKLGLFPANYVAPMTR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)