Documentos Principais
SAB1408384
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF385B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ25270, ZFN533, ZNF533
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~39.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Imunogênio
ZNF385B (AAH38422.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMQPSLDIKPFMSFPVDSSSAVGLFPNFNTMDPVQKAVINHTFGVSIPPKKKQVISCNVCQLRFNSDSQAEAHYKGSKHAKKVKALDATKNKPKMVPSKDSAKANPSCSITPITGNNSDKSEDKGKLKASSSSQPSSSESGSFLLKSGTTPLPPGAATSPSKSTNGAPGTVVESEEEKAKKLLYCSLCKVAVNSLSQLEAHNTGSKHKTMVEARNGAGPIKSYPRPGSRLKMQNGSKGSGLQNKTFHCEICDVHVNSEIQLKQHISSRRHKDRVAGKPLKPKYSPYNKLQRSPSILAAKLAFQKDMMKPLAPAFLSSPLAAAAAVSSALSLPPRPSASLFQAPAIPPALLRPGHGPIRATPASILFAPY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
ZNF385B is characteristically expressed in germinal center B cells and involved in B-cell apoptosis.
Iijima K
European Journal of Immunology, 42, 3405-3405 (2012)
Family-based association study of ZNF533, DOCK4 and IMMP2L gene polymorphisms linked to autism in a northeastern Chinese Han population.
Liang S
Journal of Zhejiang University. Science. B, 15, 264-264 (2014)
Kazutoshi Iijima et al.
European journal of immunology, 42(12), 3405-3415 (2012-09-05)
We previously identified zinc finger (ZF) protein ZNF385B as a molecule specifically expressed in Burkitt's lymphoma (BL) among hematologic malignancies. Here, we investigated ZNF385B expression in healthy B cells in a variety of hematological tissues by RT-PCR and immunohistochemistry. ZNF385B