Documentos Principais
SAB1408184
Sigma-Aldrich
Anti-CHRDL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CHL, NRLN1, VOPT, dA141H5.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~51.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRDL1(91851)
Descrição geral
This gene encodes an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CHRDL1 (ENSP00000361115, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGMKYIFSLLFFLLLEGGKTEQVKHSETYCMFQDKKYRVGERWHPYLEPYGLVYCVNCICSENGNVLCSRVRCPNVHCLSPVHIPHLCCPRCPDSLPPVNNKVTSKSCEYNGTTYQHGELFVAEGLFQNRQPNQCTQCSCSEGNVYCGLKTCPKLTCAFPVSVPDSCCRVCRGDGELSWEHSDGDIFRQPANREARHSYHRSHYDPPPSRQAGGLSRFPGARSHRGALMDSQQASGTIVQIVINNKHKHGQVCVSNGKTYSHGESWHPNLRAFGIVECVLCTCNVTKQECKKIHCPNRYPCKYPQKIDGKCCKVCPGKKAKELPGQSFDNKGYFCGEETMPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jelena Katic et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14606-14623 (2014-10-31)
The cell adhesion molecule close homolog of L1 (CHL1) plays important functional roles in the developing and adult nervous system. In search of the binding partners that mediate the diverse and sometimes opposing functions of CHL1, the extracellular matrix-associated proteins