Documentos Principais
SAB1408037
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
dJ543J19.4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, human
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50.3 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB1(81027)
Descrição geral
Microtubules are involved in a wide variety of cellular processes, including mitosis, morphogenesis, platelet formation, and mobility of cilia and flagella. Circulating platelets carry a single marginal microtubule coil that is wound in 8 to 12 turns and is responsible for platelet shape. TUBB1 is the major beta-tubulin expressed in platelets and megakaryocytes and is required for optimal platelet assembly (Wang et al., 1986 [PubMed 3782288]; Schulze et al., 2004 [PubMed 15315966]).[supplied by OMIM
Imunogênio
TUBB1 (NP_110400.1, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length human protein.
Sequence
MREIVHIQIGQCGNQIGAKFWEMIGEEHGIDLAGSDRGASALQLERISVYYNEAYGRKYVPRAVLVDLEPGTMDSIRSSKLGALFQPDSFVHGNSGAGNNWAKGHYTEGAELIENVLEVVRHESESCDCLQGFQIVHSLGGGTGSGMGTLLMNKIREEYPDRIMNSFSVMPSPKVSDTVVEPYNAVLSIHQLIENADACFCIDNEALYDICFRTLKLTTPTYGDLNHLVSLTMSGITTSLRFPGQLNADLRKLAVNMVPFPRLHFFMPGFAPLTAQGSQQYRALSVAELTQQMFDARNTMAACDLRRGRYLTVACIFRGKMSTKEVDQQLLSVQTRNSSCFVEWIPNNVKVAVCDIPPRGLSMAATFIGNNTAIQEIFNRVSEHFSAMFKRKAFVHWYTSEGMDINEFGEAENNIHDLVSEYQQFQDAKAVLEEDEEVTEEAEMEPEDKGH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)