Documentos Principais
SAB1407984
Sigma-Aldrich
Anti-BAALC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ12015
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~15.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAALC(79870)
Descrição geral
This gene was identified by gene expression studies in patients with acute myeloid leukemia (AML). The gene is conserved among mammals and is not found in lower organisms. Tissues that express this gene develop from the neuroectoderm. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene; however, some of the transcript variants are found only in AML cell lines. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BAALC (NP_079088.1, 1 a.a. ~ 145 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGCGGSRADAIEPRYYESWTRETESTWLTYTDSDAPPSAAAPDSGPEAGGLHSGMLEDGLPSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)