SAB1407766
Anti-DDX24 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX24(57062)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKLKDTKSRPKQSSCGKFQTKGIKVVGKWKEVKIDPNMFADGQMDDLVCFEELTDYQLVSPAKNPSSLFSKEAPKRKAQAVSEEEEEEEGKSSSPKKKIKLKKSKNVATEGTSTQKEFEVKDPELEAQGDDMVCDDPEAGEMTSENLVQTAPKKKKNKGKKGLEPSQSTAAIRDKLDILGAAETGSGKTLAFAIPMIHAVLQWQKRNAAPPPSNTEAPPGETRTEAGAETRSPGKAEAESDALPDDTVIESEALPSDIAAEARAKTGGTVSDQALLFGDDDAGEGPSSLIREKPVPKQNENEEENLDKEQTGNLKQELDDKSATCKAYPKRPLLGLVLTPTRELAVQVKQHIDAVARFTGIKTAILVGGMSTQKQQRMLNRRPEIVVATPGRLWELIKEKHYHLRNLRQLRCLVVDEADRMVEKGHFAELSQLLEMLNDSQYNPKRQTLVFSATLTLVHQAPARILHKKHTKKMDKTAKLDLLMQKIGMRGKPKVIDLTRNEATVETLTETKIHCETDEKDFYLYYFLMQYPGRSLVFANSISCIKRLSGLLKVLDIMPLTLHACMHQKQRLRNLEQFARLEDCVLLATDVAARGLDIPKVQHVIHYQVPRTSEIYVHRSGRTARATNEGLSLMLIGPEDVINFKKIYKTLKKDEDIPLFPVQTKYMDVVKERIRLARQIEKSEYRNFQACLHNSWIEQAAAALEIELEEDMYKGGKADQQEERRRQKQMKVLKKELRHLLSQPLFTESQKTKYPTQSGKPPLLVSAPSKSESALSCLSKQKKKKTKKPKEPQPEQPQPSTSAN
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)