Documentos Principais
SAB1407714
Sigma-Aldrich
Anti-NKRF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ITBA4, NRF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~77.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NKRF(55922)
Descrição geral
This gene encodes a transcription factor that interacts with specific negative regulatory elements (NREs) to mediate transcriptional repression of certain NK-kappa-B-responsive genes. The protein localizes predominantly to the nucleolus with a small fraction found in the nucleoplasm and cytoplasm. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NKRF (AAH68514.1, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKILQMAEGIDIGEMPSYDLVLSKPSKGQKRHLSTCDGQNPPKKQAGSKFHARPRFEPVHFVASSSKDERQEDPYGPQTKEVNEQTHFASMPRDIYQDYTQDSFSIQDGNSQYCDSSGFILTKDQPVTANMYFDSGNPAPSTTSQQANSQSTPEPSPSQTFPESVVAEKQYFIEKLTATIWKNLSNPEMTSGSDKINYTYMLTRCIQACKTNPEYIYAPLKEIPPADIPKNKKLLTDGYACEVRCQNIYLTTGYAGSKNGSRDRATELAVKLLQKRIEVRVVRRKFKHTFGEDLVVCQIGMSSYEFPPALKQPEDLVVLGKDASGQPIFNASAKHWTNFVITENANDAIGILNNSASFNKMSIEYKYEMMPNRTWRCRVFLQDHCLAEGYGTKKTSKHAAADEALKILQKTQPTYPSVKSSQCHTGSSPRGSGKKKDIKDLVVYENSSNPVCTLNDTAQFNRMTVEYVYERMTGLRWKCKVILESEVIAEAVGVKKTVKYEAAGEAVKTLKKTQPTVINNLKKGAVEDVISRNEIQGRSAEEAYKQQIKEDNIGNQLLRKMGWTGGGLGKSGEGIREPISVKEQHKREGLGLDVERVNKIAKRDIEQIIRNYARSESHTDLTFSRELTNDERKQIHQIAQKYGLKSKSHGVGHDRYLVVGRKRRKEDLLDQLKQEGQVGHYELVMPQAN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1