Documentos Principais
SAB1407407
Sigma-Aldrich
Anti-KCNIP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CSEN, DREAM, KCHIP3, MGC18289
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~29.2 kDa
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNIP3(30818)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the family of voltage-gated potassium (Kv) channel-interacting proteins, which belong to the recoverin branch of the EF-hand superfamily. Members of this family are small calcium binding proteins containing EF-hand-like domains. They are integral subunit components of native Kv4 channel complexes that may regulate A-type currents, and hence neuronal excitability, in response to changes in intracellular calcium. The encoded protein also functions as a calcium-regulated transcriptional repressor, and interacts with presenilins. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
KCNIP3 (NP_038462.1, 1 a.a. ~ 256 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQPAKEVTKASDGSLLGDLGHTPLSKKEGIKWQRPRLSRQALMRCCLVKWILSSTAPQGSDSSDSELELSTVRHQPEGLDQLQAQTKFTKKELQSLYRGFKNECPTGLVDEDTFKLIYAQFFPQGDATTYAHFLFNAFDADGNGAIHFEDFVVGLSILLRGTVHEKLKWAFNLYDINKDGYITKEEMLAIMKSIYDMMGRHTYPILREDAPAEHVERFFEKMDRNQDGVVTIEEFLEACQKDENIMSSMQLFENVI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)