Documentos Principais
SAB1407402
Sigma-Aldrich
Anti-LMCD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IF
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMCD1(29995)
Descrição geral
The protein encoded by this gene contains a cysteine-rich domain in the N-terminal region and 2 LIM domains in the C-terminal region. It also has several potential phosphorylation and N-myristoylation sites and a single potential N-glycosylation site. The presence of LIM domains implies involvement in protein-protein interactions. Expression of this gene has been detected in most tissues, with highest expression in skeletal muscle. Transcript variants utilizing alternative polyA signals have been observed. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LMCD1 (NP_055398.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKVAKDLNPGVKKMSLGQLQSARGVACLGCKGTCSGFEPHSWRKICKSCKCSQEDHCLTSDLEDDRKIGRLLMDSKYSTLTARVKGGDGIRIYKRNRMIMTNPIATGKDPTFDTITYEWAPPGVTQKLGLQYMELIPKEKQPVTGTEGAFYRRRQLMHQLPIYDQDPSRCRGLLENELKLMEEFVKQYKSEALGVGEVALPGQGGLPKEEGKQQEKPEGAETTAATTNGSLSDPSKEVEYVCELCKGAAPPDSPVVYSDRAGYNKQWHPTCFVCAKCSEPLVDLIYFWKDGAPWCGRHYCESLRPRCSGCDEIIFAEDYQRVEDLAWHRKHFVCEGCEQLLSGRAYIVTKGQLLCPTCSKSKRS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)