Documentos Principais
SAB1407290
Sigma-Aldrich
Anti-GTPBP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ10741, MGC29512, ObgH1, dJ1005F21.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GTPBP5(26164)
Descrição geral
Small G proteins, such as GTPBP5, act as molecular switches that play crucial roles in the regulation of fundamental cellular processes such as protein synthesis, nuclear transport, membrane trafficking, and signal transduction (Hirano et al., 2006 [PubMed 17054726]).[supplied by OMIM
Imunogênio
GTPBP5 (NP_056481, 1 a.a. ~ 406 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPARCFSARLRTVFQGVGHWALSTWAGLKPSRLLPQRASPRLLSVGRADLAKHQELPGKKLLSEKKLKRYFVDYRRVLVCGGNGGAGASCFHSEPRKEFGGPDGGDGGNGGHVILRVDQQVKSLSSVLSRYQGFSGEDGGSKNCFGRSGAVLYIRVPVGTLVKEGGRVVADLSCVGDEYIAALGGAGGKGNRFFLANNNRAPVTCTPGQPGQQRVLHLELKTVAHAGMVGFPNAGKSSLLRAISNARPAVASYPFTTLKPHVGIVHYEGHLQIAVADIPGIIRGAHQNRGLGSAFLRHIERCRFLLFVVDLSQPEPWTQVDDLKYELEMYEKGLSARPHAIVANKIDLPEAQANLSQLRDHLGQEVIVLSALTGENLEQLLLHLKVLYDAYAEAELGQGRQPLRW
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)