Key Documents
SAB1407254
Sigma-Aldrich
Anti-LMOD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
1D, 64kD, D1, FLJ55689, SM-LMOD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~29.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMOD1(25802)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The leiomodin 1 protein has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves′ disease and thyroid-associated ophthalmopathy. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LMOD1 (AAH01755, 1 a.a. ~ 269 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELEKELDVVDPDGSVPVGLRQRNQTEKQSTGVYNREAMLNFCEKETKKLMQREMSMDESKQVETKTDAKNGEERGRDASKKALGPRRDSDLGKEPKRGGLKKSFSRDRDEAGGKSGEKPKEEKIIRGIDKGRVRAAVDKKEAGKDGRGEERAVATKKEEEKKGSDRNTGLSRDKDKKREEMKEVAKKEDDEKVKGGAPAAPPPPPPPLAPPLIMENLKNSLSPATQRKMGDKVLPAQEKNSRDQLLAAIRSSNLKQLKKVEVPKLLQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Julia Krasensky et al.
Antioxidants & redox signaling, 21(9), 1289-1304 (2014-05-08)
High salinity stress impairs plant growth and development. Trehalose metabolism has been implicated in sugar signaling, and enhanced trehalose metabolism can positively regulate abiotic stress tolerance. However, the molecular mechanism(s) of the stress-related trehalose pathway and the role of individual