Documentos Principais
SAB1407104
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR1OP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FOP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR1OP(11116)
Descrição geral
This gene encodes a largely hydrophilic protein postulated to be a leucine-rich protein family member. A t(6;8)(q27;p11) chromosomal translocation, fusing this gene and the fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) gene, has been found in cases of myeloproliferative disorder. The resulting chimeric protein contains the N-terminal leucine-rich region of this encoded protein fused to the catalytic domain of FGFR1. This gene is thought to play an important role in normal proliferation and differentiation of the erythroid lineage. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FGFR1OP (NP_008976.1, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATAAAVVAEEDTELRDLLVQTLENSGVLNRIKAELRAAVFLALEEQEKVENKTPLVNESLKKFLNTKDGRLVASLVAEFLQFFNLDFTLAVFQPETSTLQGLEGRENLARDLGIIEAEGTVGGPLLLEVIRRCQQKEKGPTTGEGALDLSDVHSPPKSPEGKTSAQTTPSKIPRYKGQGKKKTSGQKAGDKKANDEANQSDTSVSLSEPKSKSSLHLLSHETKIGSFLSNRTLDGKDKAGLCPDEDDMEGDSFFDDPIPKPEKTYGLRKEPRKQAGSLASLSDAPPLKSGLSSLAGAPSLKDSESKRGNTVLKDLKLISDKIGSLGLGTGEDDDYVDDFNSTSHRSEKSEISIGEEIEEDLSVEIDDINTSDKLDDLTQDLTVSQLSDVADYLEDVA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)