Documentos Principais
SAB1407098
Sigma-Aldrich
Anti-SOX30 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~54.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX30(11063)
Descrição geral
This gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional regulator after forming a protein complex with other proteins. The protein may be involved in the differentiation of developing male germ cells. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SOX30 (NP_008948.1, 1 a.a. ~ 501 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERARPEPPPQPRPLRPAPPPLPVEGTSFWAAAMEPPPSSPTLSAAASATLASSCGEAVASGLQPAVRRLLQVKPEQVLLLPQPQAQNEEAAASSAQARLLQFRPDLRLLQPPTASDGATSRPELHPVQPLALHVKAKKQKLGPSLDQSVGPRGAVETGPRASRVVKLEGPGPALGYFRGDEKGKLEAEEVMRDSMQGGAGKSPAAIREGVIKTEEPERLLEDCRLGAEPASNGLVHGSAEVILAPTSGAFGPHQQDLRIPLTLHTVPPGARIQFQGAPPSELIRLTKVPLTPVPTKMQSLLEPSVKIETKDVPLTVLPSDAGIPDTPFSKDRNGHVKRPMNAFMVWARIHRPALAKANPAANNAEISVQLGLEWNKLSEEQKKPYYDEAQKIKEKHREEFPGWVYQPRPGKRKRFPLSVSNVFSGTTQNIISTNPTTVYPYRSPTYSVVIPSLQNPITHPVVHALTVGLPLAMEIFRVQCQNALVIMKTGTQNMRVSFQL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)