Documentos Principais
SAB1406496
Sigma-Aldrich
Anti-STX1A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HPC-1, STX1, p35-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~29 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STX1A(6804)
Descrição geral
Synaptic vesicles store neurotransmitters that are released during calcium-regulated exocytosis. The specificity of neurotransmitter release requires the localization of both synaptic vesicles and calcium channels to the presynaptic active zone. Syntaxins function in this vesicle fusion process. Syntaxins also serve as a substrate for botulinum neurotoxin type C, a metalloprotease that blocks exocytosis and has high affinity for a molecular complex that includes the alpha-latrotoxin receptor (MIM 600565) which produces explosive exocytosis (Zhang et al., 1995 [PubMed 7622072]).[supplied by OMIM
Imunogênio
STX1A (AAH03011.1, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKDRTQELRTAKDSDDDDDVAVTVDRDRFMDEFFEQVEEIRGFIDKIAENVEEVKRKHSAILASPNPDEKTKEELEELMSDIKKTANKVRSKLKSIEQSIEQEEGLNRSSADLRIRKTQHSTLSRKFVEVMSEYNATQSDYRERCKGRIQRQLEITGRTTTSEELEDMLESGNPAIFASGIIMDSSISKQALSEIETRHSEIIKLENSIRELHDMFMDMAMLVESQTMWRGPCLTPRRPSSTRARRAGRKS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)