Key Documents
SAB1406495
Sigma-Aldrich
Anti-AURKC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AIE2, AIK3, AurC, STK13, aurora-C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AURKC(6795)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the Aurora subfamily of serine/threonine protein kinases. The encoded protein is a chromosomal passenger protein that forms complexes with Aurora-B and inner centromere proteins and may play a role in organizing microtubules in relation to centrosome/spindle function during mitosis. This gene is overexpressed in several cancer cell lines, suggesting an involvement in oncogenic signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AURKC (NP_001015878.1, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSPRAVVQLGKAQPAGEELATANQTAQQPSSPAMRRLTVDDFEIGRPLGKGKFGNVYLARLKESHFIVALKVLFKSQIEKEGLEHQLRREIEIQAHLQHPNILRLYNYFHDARRVYLILEYAPRGELYKELQKSEKLDEQRTATIIEELADALTYCHDKKVIHRDIKPENLLLGFRGEVKIADFGWSVHTPSLRRKTMCGTLDYLPPEMIEGRTYDEKVDLWCIGVLCYELLVGYPPFESASHSETYRRILKVDVRFPLSMPLGARDLISRLLRYQPLERLPLAQILKHPWVQAHSRRVLPPCAQMAS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1