Documentos Principais
SAB1406459
Sigma-Aldrich
Anti-SNCG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BCSG1, SR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~13.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCG(6623)
Descrição geral
Summary: This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SNCG (AAH14098.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDVFKKGFSIAKEGVVGAVEKTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Doris Hummel et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 144 Pt B, 402-409 (2014-08-05)
The vitamin D system is deregulated during development and progression of several cancer types. Data on the expression of the vitamin D system in the diseased pancreas are missing. The aim of this study was to investigate the expression of