Documentos Principais
SAB1406177
Sigma-Aldrich
Anti-NEK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HsPK21, NEK2A, NLK1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IF
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, rat
citations:
2
técnica(s):
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~51.8 kDa
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEK2(4751)
Imunogênio
NEK2 (NP_002488.1, 1 a.a. ~ 445 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITKGTKERQYLDEEFVLRVMTQLTLALKECHRRSDGGHTVLHRDLKPANVFLDGKQNVKLGDFGLARILNHDTSFAKTFVGTPYYMSPEQMNRMSYNEKSDIWSLGCLLYELCALMPPFTAFSQKELAGKIREGKFRRIPYRYSDELNEIITRMLNLKDYHRPSVEEILENPLIADLVADEQRRNLERRGRQLGEPEKSQDSSPVLSELKLKEIQLQERERALKAREERLEQKEQELCVRERLAEDKLARAENLLKNYSLLKERKFLSLASNPELLNLPSSVIKKKVHFSGESKENIMRSENSESQLTSKSKCKDLKKRLHAAQLRAQALSDIEKNYQLKSRQILGMR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhen Ning et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(5), 2462-2469 (2014-06-27)
Nek2 is a serine/threonine kinase that has a critical role in mitosis during the cell division process. Despite its importance in centrosome regulation and spindle formation, no direct binders are reported between human pancreatic cancer and Nek2 protein. Our aim
Christopher P Neal et al.
Journal of surgical oncology, 110(7), 828-838 (2014-07-22)
The serine/threonine kinase Nek2 (NIMA-related kinase 2) regulates centrosome separation and mitotic progression, with overexpression causing induction of aneuploidy in vitro. Overexpression may also enable tumour progression through effects upon Akt signalling, cell adhesion markers and the Wnt pathway. The