Documentos Principais
SAB1406120
Sigma-Aldrich
Anti-MFI2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFI2(4241)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein found on melanoma cells. The protein shares sequence similarity and iron-binding properties with members of the transferrin superfamily. The importance of the iron binding function has not yet been identified. This gene resides in the same region of chromosome 3 as members of the transferrin superfamily. Alternative splicing results in two transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MFI2 (NP_201573.1, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRGPSGALWLLLALRTVLGGMEVRWCATSDPEQHKCGNMSEAFREAGIQPSLLCVRGTSADHCVQLIAAQEADAITLDGGAIYEAGKEHGLKPVVGEVYDQEVGTSYYAVAVVRRSSHVTIDTLKGVKSCHTGINRTVGWNVPVGYLVESGRLSVMGCDVLKAVSDYFGGSCVPGAGETSYSESLCRLCRGDSSGEGVCDKSPLERYYDYSGAFRCLAEGAGDVAFVKHSTVLENTDESPSRRQTWTRSEEEEGECPAHEEARRTMRSSAGQAWKWAPVHRPQDESDKGEFGKRAKSRDMLG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1